Merck
ANV00020
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl hydrazine hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11ClN2
分子量:
194.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Cl.NNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2.ClH/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7,12H,11H2;1H
InChI Key
FYSSYOCJFZSKNW-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gulyaim Sagandykova et al.
International journal of molecular sciences, 21(15) (2020-07-30)
A combination of electrochemistry (EC) and matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (off-line EC-MALDI-TOF-MS) was applied for determination of the studied biologically active compounds (D-glucose, D-fructose, D-galactose, D-pinitol, L-chiro-inositol, and myo-inositol) and their possible electrochemical metabolites. In this work, boron-doped
Cosima Damiana Calvano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(17), 4015-4038 (2018-04-24)
Since its introduction in the 1980s, matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS) has gained a prominent role in the analysis of high molecular weight biomolecules such as proteins, peptides, oligonucleotides, and polysaccharides. Its application to low molecular weight compounds