Merck
393916
Sigma-Aldrich
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H4NHNH2·HCl
CAS番号:
分子量:
172.66
Beilstein:
3697547
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
178 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
官能基
hydrazine
SMILES記法
Cl[H].CCc1ccccc1NN
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
InChI Key
HBHPTOKYVGZBAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride is a hydrazine derivative.
包装
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the synthesis of 7-ethyltryptophol, an intermediate for the anti-inflammmatory drug etodolac.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393916-VAR:
393916-1G:
393916-10G:
393916-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved and scalable process for the synthesis of a key intermediate for Etodolac, a non-steroidal anti-inflammatory drug
Sekharayya MC, et al.
Indian J. Chem. B, 51(12), 1763-1766 (2012)