Merck
B30405
Sigma-Aldrich
4-ベンジルピリジン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
115831
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
InChI Key
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B30405-100G:
B30405-BULK:
B30405-5KG:
B30405-5G:
B30405-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Niina Tani et al.
European journal of medicinal chemistry, 47(1), 270-277 (2011-11-22)
Because of the increasing number of immunocompromised patients and due to problems with antifungal treatment, especially with the most widely used antifungals, azoles, there is an urgent need for new, potent and safe antifungals with fewer cytochrome P450 (CYP)-mediated interactions
Manish B Shah et al.
Molecular pharmacology, 80(6), 1047-1055 (2011-08-31)
The biochemical, biophysical, and structural analysis of the cytochrome P450 2B subfamily of enzymes has provided a wealth of information regarding conformational plasticity and substrate recognition. The recent X-ray crystal structure of the drug-metabolizing P450 2B6 in complex with 4-(4-chlorophenyl)imidazole