アッセイ
97%
形状
powder
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
N#CCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H7N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5H2,(H,11,12)
InChI Key
BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
B5291-VAR:
B5291-5G:4548173189086
B5291-10G:4548173189079
B5291-BULK:
B5291-1KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)