Merck
B59179
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
219.46
Beilstein:
508506
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.597 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
密度
1.679 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H
InChI Key
NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>233.6 °F
引火点(℃)
> 112 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B59179-50G:
B59179-BULK:
B59179-10G:
B59179-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)