物質
translucent polypropylene
特徴
label (Without Biohazard Warning Label or Sterilization Indicator Patch)
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F13160-0005
キャパシティ
3.8-11.4 L (1-3 gal)
width × H × thickness
12 in. (300 mm) × 24 in. (610 mm) × 0.04 mm (1.5 mil)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Great economical solution for safe disposal of used pipettes, Petri dishes, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, membrane filters and other biohazard wastes.
特徴および利点
Great economical solution for safe disposal of used pipettes, Petri dishes, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, membrane filters and other biohazard wastes.
- Transparent polypropylene; 0.03mm (1.5 mil) thick
- Pass ASTM
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)