物質
transparent polypropylene (with blue biohazard labeling )
特徴
label blue biohazard labeling
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1002B
H × W × 厚さ
600 mm × 415 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Autoclave disposal bags are clear, imprinted with blue biohazard labeling designed for safe disposal. It is made of 2.0 mm thick polypropylene and can be autoclaved multiple times.
特徴および利点
- Strong side seams for securing objects
- Front write-on panel
- Autoclavable at 250°F (121°C).
- 4 inner packs of 50 bags in a case of 200
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック