Merck
Z370673
Sigma-Aldrich
Biohazard waste container
capacity 57 L (15 gal)
別名:
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6370-0015
外径 × H
34 cm (13.25 in.) × 74 cm (29 in.)
キャパシティ
57 L (15 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Biohazardous Waste Containers are ideal autoclavable polypropylene containers for secondary containment of biohazardous waste materials.
Convenient one-step sterilization; no need to remove bag. Port opening in cover allows one-handed disposal of materials; limits exposure to infectious waste. Holds standard sized autoclave bags. Will not rust, dent or puncture.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)