Merck
HS120177
Sharps container
1 lb, red polypropylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.51
物質
red polypropylene
特徴
Holds sharps
包装
pack of 18 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120177
サイズ
115x115x192 mm
キャパシティ
1 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Sharps Container is easy to use and transport. Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
  • Stackable to reduce storage space before use
  • 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
  • Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
  • Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
  • Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
  • Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
  • Pack of 18
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3