詳細
Polyethylene carriers with epoxy coated, heavy-gauge steel wire bails have wide ribs in both the sides and on the bottom to support and cushion bottles.
特徴および利点
- Cone style lid has a 16mm (⅝”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
- Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
- Designed to hold standard US reagent bottles
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)