Merck
MCYTMAG-70K-PX32
Millipore
MILLIPLEX®マウスサイトカイン/ケモカイン磁気ビーズパネル - プレミックス32プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
別名:
Luminex® Mouse cytokine immunoassay, Millipore Mouse cytokine immunoassay, Mouse cytokine Multiplex Assay
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 85-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
免疫系は、疾患を防御する生物学的構造とプロセスから成る組織化された複雑なネットワークです。例えば、サイトカインとケモカインは細胞間の相互作用を直接媒介し、標的免疫細胞応答を制御します。これらの応答により炎症が生じ、炎症において免疫系は、外来抗原を根絶して治癒プロセスを開始しようとします。そのため、炎症プロセスは免疫において重要な防御的役割を果たしています。また、サイトカインやケモカインの研究は、免疫系とほとんどの抗原に対する多面的な応答、ならびに自己免疫疾患、アレルギー反応、敗血症、がんなどの病態を理解するうえで不可欠です。
炎症または免疫応答に関与する特定のサイトカインを同定するためには、サイトカインのパネルをスクリーニングする必要がある場合があり、多くの場合、ある程度の自動化および/または高いスループットが必要です。ビーズは、ウォークアウェイ洗浄などの機能により、自動化およびハイスループットスクリーニングのプロセスを容易にします。自動化以外の長所は以下のとおりです:
プレートおよびプレートウォッシャーオプションがフレキシブル
  • 濁りのある血清/血漿サンプルに対する性能を改善
  • 非磁性ビーズと同等のアッセイ結果
  • 自動化洗浄により真空ろ過洗浄に関連する多くの問題を回避
MILLIPLEX®マウスサイトカイン/ケモカインパネルにより、サイトカインの治療効果とサイトカイン発現の調節に焦点を当てることができます。ビーズフォーマットのLuminex® xMAP®プラットフォームと組み合わせれば、速度と感度を最適化できるメリットが得られ、数多くの分析物を複合的に同時定量検出できるため、生産性を大幅に改善できます。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • アナライト:Eotaxin/CCL11、G-CSF、GM-CSF、IFN-γ、IL-1α、IL-1β、IL-2、IL-3、IL-4、IL-5、IL-6、IL-7、IL-9、IL-10、IL-12 (p40)、IL-12 (p70)、IL-13、IL-15、IL-17、IP-10、KC、LIF、LIX、MCP-1、M-CSF、MIG、MIP-1α、MIP-1β、MIP-2、RANTES、TNF-α、VEGF
  • 推奨されるサンプルタイプ: 血漿、血清または細胞培養上清
  • 推奨されるサンプル希釈倍率:1:2希釈した血漿または血清
  • アッセイ所要時間:一晩または1日。最善の結果を得るには、一晩インキュベーションすることをお勧めします。
  • 研究カテゴリー炎症・免疫
包装
96ウェルプレート
便利なプレミックスビーズ。
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
感度:個々のサイトカインの感度は、キットのプロトコルを参照してください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Montasir Elahi et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 51(4), 1209-1224 (2016-03-01)
Recent epidemiological evidence suggests that diabetes mellitus (DM) is a risk factor for Alzheimer's disease (AD). One of the pathological hallmarks of AD is hyperphosphorylated tau protein, which forms neurofibrillary tangles. Oxidative stress and the activation of inflammatory pathways are
Manju Kumari et al.
The Journal of clinical investigation, 126(8), 2839-2854 (2016-07-12)
The chronic inflammatory state that accompanies obesity is a major contributor to insulin resistance and other dysfunctional adaptations in adipose tissue. Cellular and secreted factors promote the inflammatory milieu of obesity, but the transcriptional pathways that drive these processes are
Anja Fuchs et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 202(10), 3020-3032 (2019-04-17)
The inflammatory response to infection or injury dramatically increases the hematopoietic demand on the bone marrow to replace effector leukocytes consumed in the inflammatory response. In the setting of infection, pathogen-associated molecular patterns induce emergency hematopoiesis, activating hematopoietic stem and
Kae Pusic et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(3), 1153-1166 (2012-12-01)
This study explored the novel use of iron oxide (IO) nanoparticles (<20 nm) as a vaccine delivery platform without additional adjuvants. A recombinant malaria vaccine antigen, the merozoite surface protein 1 (rMSP1), was conjugated to IO nanoparticles (rMSP1-IO). Immunizations in
Ulises Urzúa et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-16)
In middle-aged women, the decline of ovarian follicle reserve below a critical threshold marks menopause, leading to hormonal, inflammatory, and metabolic changes linked to disease. The highest incidence and mortality of sporadic ovarian cancer (OC) occur at post-menopause, while OC