Merck
CCYTMG-90K-PX13
Millipore
MILLIPLEX®イヌサイトカイン磁気ビーズパネル - プレミックス13プレックス - 免疫学マルチプレックスアッセイ
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
別名:
canine interleukin immunoassay panel, luminex canine cytokine chemokine growth factor multiplex assay, luminex canine pro inflammatory anti inflammatory cytokine panel, millipore canine inflammation multiplex kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
品質水準
化学種の反応性
canine
メーカー/製品名
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-109%
sensitivity: 13.6 pg/mL
(IFN-γ)
sensitivity: 21.0 pg/mL
(MCP-1)
sensitivity: 21.7 pg/mL
(IL-8)
sensitivity: 3.2 pg/mL
(IP-10)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(IL-2)
sensitivity: 3.7 pg/mL
(IL-6)
sensitivity: 5.3 pg/mL
(KC-like)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(IL-18)
sensitivity: 6.1 pg/mL
(TNFα)
sensitivity: 7.5 pg/mL
(IL-7)
sensitivity: 8.5 pg/mL
(IL-10)
sensitivity: 9.0 pg/mL
(IL-15)
sensitivity: 9.2 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(All analytes)
テクニック
multiplexing: suitable
適合性
configured for Premixed
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
輸送温度
wet ice
詳細
イヌの栄養や病気の研究のための炎症の研究に加えて、イヌの動物モデルは、人間の生物医学研究や医薬品開発にとって重要です。サイトカインとケモカインは、炎症と免疫における免疫細胞応答の分子メディエーターです。サイトカインとケモカインの定量化は、免疫系を理解するだけでなく、自己免疫、アレルギー反応、敗血症、がんなどの疾患状態を研究するためにも不可欠です。
MILLIPLEX®イヌサイトカインパネルは、13プレックスキットであり、イヌの血清、血漿、組織/細胞ライセートおよび培養上清サンプル中の以下のいずれかのまたはすべてのアナライトの同時定量に使用できます:GM-CSF、IFNγ、KC-like、IP-10、IL-2、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-15、IL-18、MCP-1、TNF-a。このキットは96ウェル形式を使用しており、凍結乾燥標準品カクテル、2つの内部アッセイ品質管理物質を含み、最大38個のサンプルを重複して測定できます。
Luminex® xMAP®プラットフォームは、理想的な速度と感度を得るために磁気ビーズ免疫測定法を採用し、複数の検体を同時に定量して、貴重なサンプル量を節約しつつ生産性を劇的に向上させています。
パネルタイプ:サイトカイン/ケモカイン
特異性
交差反応性
抗体と、このパネルの他のいずれかの分析物との交差反応は、検出不能かまたは無視できます。
アプリケーション
  • アナライト:GM-CSF、IFNγ、IP-10、IL-2、IL-6、IL-7、IL-8、IL-10、IL-15、IL-18、KC-like、MCP-1、TNF-α.
  • 推奨されるサンプルタイプ:イヌ血清、血漿、細胞培養上清、組織/細胞ライセート
  • 推奨されるサンプル希釈倍率:25 μLの1:3希釈した血漿または血清、あるいは25 μLの細胞培養上清
  • アッセイ所要時間:2-8°Cで一晩(16~18時間)、あるいは室温(20~25°C)で2時間)。
  • 研究カテゴリー:炎症・免疫
包装
必要なものが1つのキットにすべて含まれています。
保管および安定性
キット成分は2 - 8°Cで保存することをお勧めします。
その他情報
希釈の直線性に関してはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Respiratory Tract
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Lauren Ruger et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, PP (2022-08-26)
Histotripsy is a non-invasive focused ultrasound therapy that uses controlled acoustic cavitation to mechanically disintegrate tissue. To date, there are no reports investigating histotripsy for the treatment of soft tissue sarcoma (STS). This study aimed to investigate the in vivo
Line-Alice Lecru et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 12(5) (2022-03-11)
Cutaneous cytokines and chemokines are involved in the pathogenesis of human and canine atopic dermatitis. The aim of the present study was to discriminate cytokine expression in the ear canals of atopic dogs with otitis, dogs with non-allergic inflammatory otitis
Vatinee Y Bunya et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 33(7), 519-524 (2017-06-27)
The aim of this study was to examine the tolerability of topical tocilizumab eyedrops in normal dogs and to assess whether this preparation alters tear film cytokine levels or conjunctival cytokine mRNA expression. Two percent tocilizumab eyedrops were administered to
Fabien Moog et al.
Veterinary sciences, 9(4) (2022-04-22)
Erythemato-ceruminous otitis externa (ECOE) is the most common type of otitis in dogs and is generally associated with bacterial and/or yeast infections. The performance of an ear cleaner was assessed over two weeks in canine ECOE, associated with a mild
Jennifer A Foltz et al.
Frontiers in immunology, 7, 521-521 (2016-12-10)
Canines spontaneously develop many cancers similar to humans - including osteosarcoma, leukemia, and lymphoma - offering the opportunity to study immune therapies in a genetically heterogeneous and immunocompetent environment. However, a lack of antibodies recognizing canine NK cell markers has