Merck
BAF171300024
SP Bel-Art® Pipette Jar for Cleanware Pipette Rinsing System
diam. × H 15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.01
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F17130-0024
直径× H
15.2 cm (6 in.) × 61 cm (24 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Store and soak pipettes in these leakproof, molded polyethylene Pipette Jars.
特徴および利点
  • Withstands all common cleaning solutions at room temperature, including sulfuric acid/dichromate
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)