物質
high-density polyethylene
サイズ
D
特徴
Holds 400 mm pipettes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5242-0040
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Resilient HDPE container for soaking pipettes. Also make excellent general-purpose containers. All sizes have a flanged base for added stability and a dust cover.
CAUTION: Concentrated sulfuric acid will cause pipette jar to fail. Keep the acid concentration at 60% or less.
CAUTION: Concentrated sulfuric acid will cause pipette jar to fail. Keep the acid concentration at 60% or less.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)