Merck
BAF367380500
SP Bel-Art® Pharma Scoops
stainless steel, nominal capacity 500 mL (17 oz)
別名:
Lab Scoop, spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36738-0500
全長
9.5 in. (240 mm)
bowl L
5.5 in. (140 mm)
bowl diam.
3.5 in. (95 mm)
公称容量
500 mL (17 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These reusable, high-quality scoops can be used time and time again for powder and granule handling in pharmaceutical and food handling settings.
特徴および利点
  • Pharmaceutical 316 grade stainless steel
  • Easy to clean seamless design to help prevent cross-contamination
  • High salt and acid resistance, ideal for food sampling
  • Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
  • GMP compliant
  • Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)