物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F36739-1000
全長
12 in. (305 oz)
bowl diam.
4.125 in. (105 mm)
公称容量
1000 mL (34 oz)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low-cost, sturdy scoop ideal for general laboratory use with high sides to prevent spillage.
特徴および利点
- Reusable, high-quality scoops help reduce laboratory waste
- Helps meet sustainability goals when used in place of disposable scoops
- Useful in applications with limited salt exposure
- 304 grade stainless steel
- Autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)