物質
PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37125-0014
H ×直径
0.375 in. (9.5 mm) × 0.3125 in. (7.9 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disks have fins on top for complete agitation.
Spinfin®magnetic stirring bars agitate liquids in round bottom vessels such as test tubes, cylinders and flasks, where other stirring bars cannot be used.
特徴および利点
- Maintains its position in a vessel and will not wobble
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE® brand PTFE Coating – Superior Chemical Compatibility
- Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification
- Autoclave safe
法的情報
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)