Merck
Z284084
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 19 mm × 16 mm
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37126-0034
L
19 mm
直径
16 mm
サイズ
19 mm × 16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
法的情報
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)