メーカー/製品名
Bel-Art H13416-0001
L
222 mm
詳細
Precision plastic calipers with Metric and English scales with 0.1 mm and 0.001 in. subdivisions. Use the thumb roller for precise measurements. Parallel jaws are 40 mm (1 ½ in.) deep.
- Non scratching, non-conductive and corrosion resistant
- Inside and outside jaws and round plastic rod depth gauge allow most measurements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)