Merck
Z169048
Micrometer
Metric
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
特徴
subdivision 0.01 mm
包装
pack of 1 ea
測定範囲
0-25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calibrated to read 0 to 25 mm, in 0.01 mm divisions and comes with friction stop; in padded plastic case.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)