Merck
BAH377740000
Stirring bar retriever
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
別名:
Stirring bar retriever
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
white PTFE (flexible)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H37774-0000
直径× L
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
lexible, PTFE® rod with a powerful Alnico PTFE® coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
特徴および利点
  • Flexible white rod is 33cm (13") long
  • Autoclavable
法的情報
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)