物質
black neoprene
サイズ
9 medium
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Bel-Art H50025-0409
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One-piece, seamless, smooth neoprene protection against liquid, gas or solid substance penetration.
特徴および利点
- Suitable for use with glove boxes having 8" glove ports including sid ENTRY H50026-0000 Glove Boxes
- Requires clamping rings (H50025-0320) to hold gloves in place
- Sold in pairs
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)