Merck
BAH500250410
SP Bel-Art® Glove Box Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 10 large
別名:
glove box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
物質
black neoprene
サイズ
10 large
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Bel-Art H50025-0410
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One-piece, seamless, smooth neoprene protection against liquid, gas or solid substance penetration.
特徴および利点
  • Suitable for use with glove boxes having 8" glove ports including sid ENTRY H50026-0000 Glove Boxes
  • Requires clamping rings (H50025-0320) to hold gloves in place
  • Sold in pairs
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)