Merck
BMSB3D1020
Sigma-Aldrich
MiniMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
詳細
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
特徴
capacity 3.5 lb (load capacity)
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B3D1020
パラメーター
24 rpm speed
W × D × H
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
法的情報
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)