詳細
Biodegradable
包装
pkg of 19 L (Jerrycan)
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1705
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
低発泡非イオン界面活性剤
以下の機器の洗浄に:回路基板、電子部品、リン酸塩の影響を避けたい実験器具、原子炉キャビティ、精密機械部品、停電時の放射能汚染機器。FDA認証済み。
以下の物質の除去に:樹脂、ロジン、油脂、泥、汚れ、粉塵、残留物、融剤、化学物質、溶剤
表面の洗浄に:ガラス、金属、ステンレス鋼、セラミック、プラスチック、回路基板に推奨される腐食防止剤配合。銅、アルミニウム、銀、金などの軟質金属に使用でき、素早くすすげます。アルミニウムは黒ずむ可能性があります。また、異種金属の接触によりガルバニック腐食を生じる可能性があります。事前に腐食テストを行うことをお勧めします。
洗浄方法:浸漬、スポンジや布による手洗い、超音波洗浄、器具洗浄機、噴射洗浄機、高圧洗浄機、定置洗浄による循環洗浄
使用方法:手洗い、浸漬、超音波洗浄の場合、温水または熱水で3~5%溶液を作ってください(1ガロンあたり4~6オンスまたは1リットルあたり30~50 mL)。溶液は通常油状で白濁しています。
保護手袋と眼鏡の着用を推奨します。
噴射洗浄機の場合、2%溶液となるように(1ガロンあたり2.5オンスまたは1リットルあたり20 mL)熱水洗浄サイクルで洗剤を添加してください。ひどい泥汚れの場合、水温を高めにして洗剤の量を増やしてください。十分に
すすいでください ― なるべく流水ですすいでください。
厳密な洗浄の場合、最終すすぎまたはすべてのすすぎを蒸留水、脱イオン水、または精製水で行ってください。各種ガラス、プラスチック、金属表面に使用できます。事前に腐食テストを行うことをお勧めします。
- 溶媒での洗浄の代わりに用いることができます
- コストを削減できる濃縮タイプ
- 生分解性に優れているのでそのまま廃棄できます
- 浸透性、ぬれ性を高める力が強く、時間を節約できます
- すすがなくても残渣に干渉せず、信頼性の高い結果が得られます
- リン、硫黄、塩素、金属陽イオン、ハロゲン化物、ホウ酸塩、ケイ酸塩、炭酸塩、クロロカーボン、フルオロカーボン、キレート剤を含みません
以下の機器の洗浄に:回路基板、電子部品、リン酸塩の影響を避けたい実験器具、原子炉キャビティ、精密機械部品、停電時の放射能汚染機器。FDA認証済み。
以下の物質の除去に:樹脂、ロジン、油脂、泥、汚れ、粉塵、残留物、融剤、化学物質、溶剤
表面の洗浄に:ガラス、金属、ステンレス鋼、セラミック、プラスチック、回路基板に推奨される腐食防止剤配合。銅、アルミニウム、銀、金などの軟質金属に使用でき、素早くすすげます。アルミニウムは黒ずむ可能性があります。また、異種金属の接触によりガルバニック腐食を生じる可能性があります。事前に腐食テストを行うことをお勧めします。
洗浄方法:浸漬、スポンジや布による手洗い、超音波洗浄、器具洗浄機、噴射洗浄機、高圧洗浄機、定置洗浄による循環洗浄
使用方法:手洗い、浸漬、超音波洗浄の場合、温水または熱水で3~5%溶液を作ってください(1ガロンあたり4~6オンスまたは1リットルあたり30~50 mL)。溶液は通常油状で白濁しています。
保護手袋と眼鏡の着用を推奨します。
噴射洗浄機の場合、2%溶液となるように(1ガロンあたり2.5オンスまたは1リットルあたり20 mL)熱水洗浄サイクルで洗剤を添加してください。ひどい泥汚れの場合、水温を高めにして洗剤の量を増やしてください。十分に
すすいでください ― なるべく流水ですすいでください。
厳密な洗浄の場合、最終すすぎまたはすべてのすすぎを蒸留水、脱イオン水、または精製水で行ってください。各種ガラス、プラスチック、金属表面に使用できます。事前に腐食テストを行うことをお勧めします。
特徴および利点
- Biodegradable; contains no harmful phosphates, making it environmentally responsible.
- Low-foaming and ion-free formulation for cleaning delicate industrial parts without residue.
- Time-saving with strong wetting and penetrating power, enhancing cleaning efficiency.
- Effective at removing resins, oils, dirt, and grime from a wide range of surfaces.
- Certified by the FDA, ensuring compliance with safety and regulatory standards.
- Compatible with soft metals like aluminum and silver when corrosion testing is followed.
- Suitable for both manual and automated cleaning systems, offering operational flexibility.
法的情報
Detergent 8 is a registered trademark of Alconox, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F
引火点(℃)
71 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742919-19L:
Z742919-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)