Merck
BMSBSH300EUK
Sigma-Aldrich
MyBlock Mini dry bath with cooling
AC/DC input 100 V / 240 V AC, UK plug
別名:
block heater/cooler, mini block heater/cooler, personal dry bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.76
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSH300-E-UK
パラメーター
-25 °C temp. range (100 °C)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Capable of heating as well as cooling test samples
  • Minimum Programmable temp.: 0 C
  • Compact, fits in the palm of your hand
  • Exchangeable blocks for 0.2 to 50ml tubes
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)