Merck
BMSC1005T5ST
Benchmark Centrifuge Tube
capacity 5 mL, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.78
物質
cap (attached)
clear polypropylene tube
conical bottom
ジョイント
joint neck thread push fit
joint threaded cap push fit
無菌性
sterile
包装
pkg of 200 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific C1005-T5-ST
キャパシティ
5 mL
チューブ直径
16 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mL, clear polypropylene centrifuge tubes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)