安全性情報
BMSD113328
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 2.8 mm, acid washed
別名:
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads, grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
stainless steel
包装
pkg of 1,000 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1133-28
ベッド直径
2.8 mm
適合性
BeadBug and BeadBlaster
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Loose, bulk beads, stainless steel,2.8mm diameter, acid washed, for bead homogenization
アプリケーション
bead, homogenization, lysis, stainless steel, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BMSD113328-1000EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)