Merck
BMSD113450
Sigma-Aldrich
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 5 mm, acid washed
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NA.82
物質
stainless steel
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific D1134-50
ベッド直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free