Merck
BMSP7700T10M
Sigma-Aldrich
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
別名:
Pipette Tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Benchmark Scientific P7700-T10M
最大容量:
10 mL
容量範囲:
1-10 mL
無菌性:
non-sterile
包装:
pack of 100 ea
物質
colorless
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific P7700-T10M
最大容量
10 mL
容量範囲
1-10 mL
結合型
non-treated surface
詳細
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)