Merck
BMSP7700T5M
Sigma-Aldrich
5 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
別名:
Pipette Tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific P7700-T5M
最大容量
5 mL
容量範囲
0.5 - 5 mL
結合型
non-treated surface
詳細
Bulk pack of loose 5ml Pipette Tips.
その他情報
Browse all pipette tips
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3