Merck
BR114760
BRAND® universal sample tube
diam. × L 11.5 mm × 75 mm
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
詳細
RCF max - 4000
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 4,000 × g
graduations: no
包装
pack of 4000 ea
メーカー/製品名
BRAND 114760
直径× L
11.5 mm × 75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
特徴および利点
• Excellent sample visibility•
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)