包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
BRAND 115020
詳細
The BRAND® Push-On Cap for Technicon Analyzer is crafted from durable polyethylene (PE) and is specifically designed to fit Technicon 1.5/2.0 ml sample tubes. This push-on cap ensures a secure and reliable seal, facilitating safe sample handling and storage during analysis.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)