Merck
Z691569
Mini Bin アルミホイル
W 4 in. (102 mm)
別名:
aluminum foil, tube foil, tube sealing foil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.35
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23534A
W
4 in. (102 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使いやすく、無駄を最小限に抑えるよう設計されています。カスタムサイズのホイル片のため、ビーカー、フラスコ、チューブ、ペトリ皿などの狭い表面を容易に覆うことができます。オートクレーブ、凍結、培養、ラボウェアの保護、裏敷き、密閉、保存全般に最適です。
サイズは2種類揃えています。Mini Binホイルディスペンサー用にのみ設計されています。
法的情報
Mini Bin is a trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4