物質
aluminum film (medical grade adhesive)
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific F-96-100
テクニック
PCR: suitable
L
127 mm
W × L
7.8 cm × 12.7 cm
W
78 mm
サイズ
38 μm
アプリケーション
agriculture
詳細
- フィルム寸法は、127 mm x 78 mm(9.5 mmエンドタブ)です
- 非滅菌としてのみ利用可能です
- 貫通可能
- 推奨温度範囲:-80°C〜+120°C
- DNase、RNaseおよび核酸フリーが認定されています
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
MTP™ Taq DNA Polymerase is a recombinant thermostable enzyme from Thermus aquaticus expressed in E. coli and purified using a proprietary process to minimize levels of contaminating DNA.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.