Merck
BR122528
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
別名:
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
キャパシティ:
50 mL
直径× H:
46 mm × 91 mm
物質:
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
無菌性:
non-sterile
特徴:
autoclavable
graduations
with cap
包装:
pack of 10 ea
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL32)
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
graduations
with cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
BRAND 122528
キャパシティ
50 mL
直径× H
46 mm × 91 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)