Merck
BR129728
BRAND® PE-LD Media Bottle with screw cap
capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
low-density polyethylene bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL32)
特徴
graduations: no
with cap
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
BRAND 129728
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)