物質
PTFE stopcock (removable)
borosilicate glass 3.3 (Burette tube with Schellbach stripe)
brown glass tube
特徴
class AS DE-M
subdivision 0.05 mL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 13966
測定範囲
accuracy: ±0.03 mL
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. To DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).All BLAUBRAND® burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand, individual certificates, USP Individual certificates or DAkkS calibration certificates are available.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)