Merck
BR144180
BRAND® atomizer, PE-HD, white
capacity 400 mL
別名:
プラスチック, 瓶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名
BRAND 144180
キャパシティ
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
By turning the nozzle, delivery can be varied from a fine spray to a solid stream.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2