Merck
Z692387
3Mフェイスマスク 9322
pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46182002
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
3M
詳細
3M高性能フィルター材により、効果的な濾過と低呼吸抵抗が両立しており、細塵や油/水ベースのミストに対する保護が提供されます。
  • 独自の3面デザインにより、広範囲な顔の形や大きさに適合します。
  • 3M Cool Flow®バルブにより熱、呼気、水分が除去され、ゴーグルの曇りのリスクが低下します。
  • 青色のストラップは3M FFP2であることを示しています。
  • ドロマイト試験「D」は目詰まりに長期間抵抗性を示しています。
認可
  • 欧州共同体指令89/686の条項10および11Bの下での安全性要件
  • CE準拠
  • FFP2規格、指定防護係数10(NFP)
法的情報
3M is a trademark of 3M Company
Cool Flow is a registered trademark of 3M Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)