物質
polycarbonate
特徴
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5026-1010
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1.0 mLおよび1.5 mL System 100バイアルまたは他の同等サイズのバイアルの超コンパクトな保管用。ボックスは、既存の棚間隔2インチの縦型ラックのほとんどに適合します。
機械式フリーザーまたは液体窒素フリーザーに極低温バイアルを超低温貯蔵するため。使用温度範囲:-196~+121°C。箱のグリッドシステムに成型してある番号がフタに印刷された番号と対応します。フタは箱に鍵で付けられているため、マーキングは常に一致します。箱にはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック