Merck
B0543
Sigma-Aldrich
Nunc®保存ボックス、 Nunc CryoTubes®
別名:
クリオチューブ保存ボックス, クリオバイアル保存ボックス, 低温保存用ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
cardboard
特徴
Holds 81 x 1-1.8 mL tubes
包装
pack of 6
メーカー/製品名
Nunc 378220
テクニック
cryopreservation: suitable
外部L × W × H
132 mm × 132 mm × 51 mm
white
適合性
suitable for (cryotube/cryovial storage)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Economical cardboard CryoBoxes™ designed for short-term storage of cryogenic vials and tubes.
法的情報
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)