特徴および利点
- low cost way to organize your tubes
- ecomonical cardboard racks are disposable
- write-on surface for descriptions or self numbering system
- partitions supplied flat - packed for space-saving storage
- partitions available in two sizes
法的情報
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)