Merck
Z692905
切り替え式保存ラック、15または50 mL チューブ用
別名:
test tube storage racks, tube storage box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
Holds 16 x 15 mL / 18 mm tubes
Holds 9 x 50 mL / 31 mm tubes
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23271A
L × W × H
132 mm × 132 mm × 129 mm
詳細
堅牢・頑丈なポリプロピレン製のため、繰り返し保存が可能です。15 mLチューブ用グリッドまたは50 mLチューブ用グリッドの2種類の付属グリッドの1つを差し込んで装着します。 グリッドウェルが深いため、チューブを安全に上向きに立てておけます。キー付きのフタ、刻印されたグリッド、最初のチューブの向きにより、チューブの位置を簡単に特定できます。透明のフタと側面からチューブの保存状況を見ることができます。
オートクレーブが可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
回転式4-wayラック Large tubes
Z675970
回転式4-wayラック