Merck
BAF189050050
Centrifuge Tube Ice Rack
polypropylene, Holds 28 x 50 mL tubes
別名:
cold tube storage, 189050050, F18905-0050, cold tuber holder, tube organiser, tube storage
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
この商品について
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Centrifuge Tube Ice Rack, polypropylene, Holds 28 x 50 mL tubes
material
polypropylene
feature
Holds 28 x 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18905-0050
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
305x178x127 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Features and Benefits
  • Dual convenience: Bench top ice rack and Large Spill containment system.
  • Durable, stackable ice rack holds approximately 67 oz (2 liters) of ice.
  • The large chilled bath holds twenty-eight 50 ml centrifuge tubes.
  • Durable polypropylene construction offers chemical resistance.
  • Steam sterilizable.
General description
Large Spill Containment Tray Conveniently capture fluid spills when decanting or pouring hazardous or toxic liquids from one container to another. The unit size is ideal for capturing moderately sized spills on the benchtop or in the field. Several flasks, beakers or a rack of test tubes can be placed on the spill support. Hazardous, corrosive substances, dyes or stains may also be stored in the tray.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)