Merck
R0763
Sigma-Aldrich
Nalgene®クライオボックス
5 × 5 array for 1.2 and 2.0 mL vials
別名:
cryovial storage box, freezer storage
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123304
NACRES:
NB.22
物質
polycarbonate
特徴
Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5025-0505
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W × H
3 in. × 3 in. × 2 in.
サイズ
76x76x51 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
機械式フリーザーまたは液体窒素フリーザーに極低温バイアルを超低温貯蔵するため。使用温度範囲:-196~+121°C。箱のグリッドシステムに成型してある番号がフタに印刷された番号と対応します。フタは箱に鍵で付けられているため、マーキングは常に一致します。箱にはマーカーで書き込むことができます。
法的情報
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4