Merck
BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
別名:
チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123300
NACRES:
NB.51
物質
polycarbonate
特徴
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
BRAND 114866
サイズ
132x132x52 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For cryogenic tubes.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)