物質
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
特徴
class AS
subdivision 0.02 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
メーカー/製品名
BRAND 23819
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.02 mL
ビュレットL
775 mm
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)