物質
PFA
特徴
accuracy class A
包装
pack of 1
メーカー/製品名
BRAND 36248
キャパシティ
250 mL
フィッティング
GL 25
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Error limits according to class A, DIN EN ISO 5215. Calibrated to contain (TC, In). Incl. one batch certificate. Autoclavable, easy to clean. PFA screw cap with molded sealing ring. Exposure to temperatures up to 121 ºC (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits! Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)