Merck
Z177032
LDPE wash bottles
capacity 1,000 mL, Wide-mouth
別名:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103209
NACRES:
NB.17
物質
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
ジョイント
Joints threaded neck (53)
認証
suitable for EPA OTM-45
特徴
label no label
vented
with cap
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F11620-1000
キャパシティ
1,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.